Learn More
De Buyer™ Mehlschaufel
Füllen Sie Trockenwaren mit der De Buyer™ Mehlschaufel aus weißem Polypropylen ein. Die Mehlschaufel ist spülmaschinenfest und hat ein robustes einteiliges Design, aufgrund der Fertigung aus einem Stück Polypropylen.
Marke: De Buyer™ 4370.05N
Additional Details : Gewicht : 0.05400kg
Beschreibung
- Griff aus PP: und untrennbar mit dem Rest der Schaufel verbunden
- Einteilige Konstruktion
- Spülmaschinenfest
Spezifikation
Mehlschaufel | |
Gegossen | |
Robust |
Polypropylen | |
500 ml | |
Weiß |