Learn More
De Buyer™ Mehlschaufel
Füllen Sie Trockenwaren mit der De Buyer™ Mehlschaufel aus weißem Polypropylen ein. Die Mehlschaufel ist spülmaschinenfest und hat ein robustes einteiliges Design, aufgrund der Fertigung aus einem Stück Polypropylen.
28.62 CHF - 49.24 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mehlschaufel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Grifftyp | Gegossen |
Modell | Robust |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11922845
|
De Buyer™
4370.09 |
1.000 ml |
49.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11947844
|
De Buyer™
4370.02N |
250 ml |
28.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11957844
|
De Buyer™
4370.05N |
500 ml |
37.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Griff aus PP: und untrennbar mit dem Rest der Schaufel verbunden
- Einteilige Konstruktion
- Spülmaschinenfest
Spezifikation
Mehlschaufel | |
Gegossen | |
Weiß |
Polypropylen | |
Robust |