Learn More
Cole-Parmer™ Rundkolben für Stuart™ Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 12477732
Artikelnummer. 12477732
Marke: Cole-Parmer™ 1009655
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verdampferkolben für den Einsatz mit Stuart™ Rotationsverdampfern.
  • Für die Verwendung mit Stuart™ Rotationsverdampfern
  • Flacher Boden
  • 29/32-Buchse
Spezifikation
Beschreibung Verdampfungskolben
Kapazität (metrisch) 1 l
Material Glas
Standard-Konusverbindung 29/32
Bodenform Flach