Learn More
IKA™ R 472 Bodenstativ
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Typ:
Untergestell
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Abmessungen (T x B): 80 x 80 mm
- Höhe: 2.020 mm
- 980 bis 1.860 mm Hub
Bestellinformation
HeightMetric
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 2020 mm |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Untergestell |