Learn More
Heidolph™ Flexible Kupplung
Artikelnummer. 10478971 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6–10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10478971 6–10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10478971 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5090300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00 CHF
    170.23 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.77 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die flexible Rührerkupplung für 6 bis 10mm-Schäfte eignet sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Forschung, Wissenschaft, Labor sowie anderen Umgebungen.
  • Flexible Rührerkopplung für 6 bis 10 mm-Stäbe
  • Spannstift für Rührstäbe mit einem Stabdurchmesser von bis zu 10 mm im Lieferumfang enthalten
  • Rührwerkzubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 6–10 mm