Learn More
Gilac™ Flat Tray
Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
4.73 CHF - 9.58 CHF
Spezifikation
Farbe | Black |
---|---|
Material | HDPE |
Typ | Dispensing Tray |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17988981
|
Gilac™
G154241 |
3 L |
4.73 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17988851
|
Gilac™
G154341 |
5 L |
7.12 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17988531
|
Gilac™
G154441 |
8 L |
9.58 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Largest and most customisable range on the market.
- 5 colors.
- 5 volumes.
- Can be used in a wide range of temperatures.
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- Fermenting and decanting container.
- Nesting and stacking with lid.
Spezifikation
Black | |
HDPE | |
Dispensing Tray | |
Not Autoclavable |