Learn More
Gilac™ Flaches Tablett
Beschreibung
- Größtes und individuell anpassbarstes Sortiment auf dem Markt.
- 5 Farben.
- 5 Bände.
- Kann in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden.
- Abmessungen, die für Kühlschränke geeignet sind.
- Kann verwendet werden als:
- Die Auftauschale verfügt über ein breites Trenngitter, das das Eiswasser vom aufzutauenden Produkt trennt.
- Vorbereitungsbehälter für Produkte, bei denen Zutaten aus der Schale tropfen.
- Behälter zur Aufbewahrung von Vergleichsproben.
- Gär- und Dekantierbehälter.
- Ineinander stapelbar mit Deckel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
| Länge (metrisch) | 437 mm |
| Material | HDPE |
| Typ | Ausgabeschale |
| Breite (metrisch) | 285 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 17,2 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 11,2 in. |
| Mehr anzeigen |