Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals
Artikelnummer. 11582334
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
75 mm
80 mm
85 mm
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Enthält Packungsgröße
11582334 110 mm Laborflansch 100 1 Stück
11562334 80 mm Laborflansch 100 1 Stück
11502344 140 mm Laborflansch 150 1 Stück
11512344 150 mm Laborflansch 200 1 Stück
11522344 165 mm Laborflansch 200 1 Stück
11542334 75 mm Laborflansch 60 1 Stück
11552334 85 mm Laborflansch 60 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11582334 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06100206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00 CHF
    196.61 CHF / 1 Stück
    Sparen 116.39 CHF
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reaktionsgefäße
Höhe (metrisch) 110 mm
Enthält Laborflansch 100
Produkttyp Flanschdeckel
Verschlussgröße Mittelhals (NS): 45/40