Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals, zwei schrägen Seitenhälsen und einem geraden Seitenhals
Artikelnummer. 11552364
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
Mittelhals (NS): 14/23
Mittelhals (NS): 29/32
Mittelhals (NS): 45/40
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Enthält Packungsgröße
11552364 Mittelhals (NS): 45/40 Laborflansch 200 1 Stück
10861841 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 100 1 Stück
10169529 Mittelhals (NS): 45/40 Laborflansch 100 1 Stück
10053473 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 150 1 Stück
10179529 Mittelhals (NS): 45/40 Laborflansch 150 1 Stück
11542364 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 200 1 Stück
11532364 Mittelhals (NS): 14/23 Laborflansch 60 1 Stück
10101984 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 60 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11552364 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06104564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 CHF
    686.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 403.19 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reaktionsgefäße
Enthält Laborflansch 200
Produkttyp Flanschdeckel
Verschlussgröße Mittelhals (NS): 45/40