Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals, zwei schrägen Seitenhälsen und einem geraden Seitenhals
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06104544
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 200 | |
Mittelhals (NS): 29/32 |
Reaktionsgefäße | |
Flanschdeckel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals, zwei schrägen Seitenhälsen und einem geraden Seitenhals > Mit Laborflansch 200; Verschlussgröße:Mittelhals (NS):29/32
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur