Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals, zwei schrägen Seitenhälsen und einem geraden Seitenhals
Click to view available options
Verschlussgröße:
Mittelhals (NS): 14/23
Mittelhals (NS): 29/32
Mittelhals (NS): 45/40
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reaktionsgefäße |
| Enthält | Laborflansch 60 |
| Produkttyp | Flanschdeckel |
| Verschlussgröße | Mittelhals (NS): 29/32 |