Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03011958
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10694382
  • 555.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
NS 19/26
10/Packung
Kegelschliff und Beschriftungsetikett
105 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk > 500 ml