Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Standard-Konusverbindung:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Außendurchmesser (metrisch):
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Beschriftungsetikett
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Enthält | Kegelschliff und Beschriftungsetikett |
Standard-Konusverbindung | NS 24/29 |
Außendurchmesser (metrisch) | 64 mm |
Menge | 10/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur