Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03012428
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10460703
  • 176.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
NS 24/29
10/Packung
Kegelschliff und Beschriftungsetikett
51 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk > 50 ml