Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03012473
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10274141
  • 1140.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Descripción
Descripción
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
2 l
NS 24/29
10/Packung
Kegelschliff und Beschriftungsetikett
166 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk > 2000 mL
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado