Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03012473
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10274141
  • 1140.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
2 l
NS 24/29
10/Packung
Kegelschliff und Beschriftungsetikett
166 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk > 2000 mL