Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk
Artikelnummer. 10141471
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Standard-Konusverbindung:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Außendurchmesser (metrisch):
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10141471
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03011937
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Enthält Kegelschliff und Beschriftungsetikett
Standard-Konusverbindung NS 19/26
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm
Menge 10/Packung