Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben, weiter Hals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
250 ml
1 l
2 l
Höhe (metrisch):
90 mm
105 mm
138 mm
190 mm
230 mm
240 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 24450
- Mit Bördelrand
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 138 mm |