Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben, Enghals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07045070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10080401
  • 409.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN ISO 1773 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Bördelrand
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
1 l
Duran Glas
190 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben, Enghals > 1000 ml