Beschreibung
- Wells mit flachem Boden
- Volumenbereich: 8 bis 40 ml
- Anzahl der verfügbaren Bohrungen: 4, 9 oder 16
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 40 mL |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 28,5 mm |
| Enthält | Quadratischer Träger |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,1 in. |
| Länge (metrisch) | 79 mm |
| Form | Flachboden |
| Typ | Aufsatzblock |
| Breite (angloamerikanisch) | 3,1 in. |
| Breite (metrisch) | 79 mm |