missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Flat-Bottom Dishes, Translucent
Flat-bottom dishes constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 61F00149
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Durchscheinend
- Flacher Boden
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Durchscheinend | |
55 ccm | |
Rund | |
18 mm |
Flach | |
Quarz | |
Abdampfschale | |
77 mm |