Learn More
Helios Italquartz Flat-Bottom Dishes, Translucent
Flat-bottom dishes constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
142.00 CHF - 202.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Durchscheinend |
---|---|
Bodenform | Flach |
Material | Quarz |
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15898004
|
Helios Italquartz
61F00144 |
85 ccm | 75 mm | 27 mm |
202.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15808014
|
Helios Italquartz
61F00148 |
35 ccm | 68 mm | 15 mm |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15818014
|
Helios Italquartz
61F00149 |
55 ccm | 77 mm | 18 mm |
151.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Translucent
- Flat bottom
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Durchscheinend | |
Quarz | |
Abdampfschale |
Flach | |
Rund |