missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Flat-Bottom Dishes, Translucent

Flat-bottom dishes constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.

Marke:  Helios Italquartz 61F00148

Additional Details : Gewicht : 0.20000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15808014

  • 142.00 CHF / 1 Stück
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Durchscheinend
  • Flacher Boden
  • Chemisch inert
  • Ausgezeichnet elektrisch isolierend
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation

Spezifikation

Durchscheinend
35 ccm
Rund
15 mm
Flach
Quarz
Abdampfschale
68 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote