missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Flat-Bottom Dishes with Spout, Transparent
Flat-bottom dishes with spouts constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 61P00023
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Durchsichtig
- Flacher Boden
- Inklusive Ausguss
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Transparent, mit Ausguss | |
60 ccm | |
Rund | |
Ausguss | |
92 mm |
Flach | |
Quarz | |
Abdampfschale | |
24 mm |