Learn More
Helios Italquartz Flat-Bottom Dishes with Spout, Transparent
Flat-bottom dishes with spouts constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
122.00 CHF - 295.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Transparent, mit Ausguss |
---|---|
Bodenform | Flach |
Material | Quarz |
Typ | Abdampfschale |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15888014
|
Helios Italquartz
61P00022 |
30 ccm | 77 mm | 15 mm |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15898014
|
Helios Italquartz
61P00023 |
60 ccm | 92 mm | 24 mm |
198.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15808024
|
Helios Italquartz
61P00024 |
90 ccm | 100 mm | 20 mm |
220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15818024
|
Helios Italquartz
61P00025 |
160 ccm | 130 mm | 23 mm |
295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Transparent
- Flat bottom
- Includes spout
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Transparent, mit Ausguss | |
Flach | |
Quarz | |
Abdampfschale |