Learn More
BRAND™ Messkolben, SILBERBRAND, Boro 3.3 100 ml f. Zuckeruntersuch. n. Kohlrausch
Artikelnummer. 12943011 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
:
100 ml
Artikelnummer. 12943011
Marke: BRAND™ 402038
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Zuckeranalyse nach Kohlrausch. Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Zur Verwendung für Kohlrausch-Zuckeranalyse
  • Fehlergrenzen gemäß Klasse B
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenaufnahme (TC, Zoll)
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Fehlergrenze 0.2 ml
Anzahl pro Packung 2
Klasse Klasse B