Beschreibung
Glutamate Receptor 6 Monoclonal specifically detects Glutamate Receptor 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Glutamate Receptor 6 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 8A1F11 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | EAA4, glutamate receptor 6, glutamate receptor, ionotropic, kainate 2, ionotropic kainate 2, MGC74427 |
| Gensymbole | GRIK2 |
| Mehr anzeigen |