Learn More
Fisherbrand™ Vortexmischer mit fester Geschwindigkeit
Der Vortexmischer mit fester Drehzahl beginnt zu mischen, wenn der Kopf nach unten gedrückt wird.
358.00 CHF
Spezifikation
Orbit | 4,9 mm |
---|---|
Wirkleistung | 135 W |
Produkttyp | Vortexmischer mit fester Geschwindigkeit |
Höhe (angloamerikanisch) | 5 in. |
Höhe (metrisch) | 12,7 cm |
Includes: Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 Zoll- (183 cm-) 3-Phasen-Netzkabel und -Stecker geliefert (230 V-Einheiten werden mit Euro-Stecker sowie UK- und CH-Adaptern geliefert).
Produktcode | Marke | Drehzahlbereich | Spannung | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Drehzahlbereich | Spannung | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15706969
|
Fisherbrand™
80863024 |
2500 U/min | 230 V | 0,6 A |
358.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Der Vortexmischer mit fester Drehzahl beginnt zu mischen, wenn der Kopf nach unten gedrückt wird. Die Drehzahl wird auf volle Drehzahl festgelegt, um ein kräftiges Vortexen der Proben zu ermöglichen.- Betrieb mit Touch-Modus
- Schnelles Mischen mit fester Geschwindigkeit
- Enthält sowohl Becherkopf als auch einen Kopf (3 Zoll) mit Abdeckung
- Drehzahlbereich: 3200 U/min
- Orbit: 4.9 mm
- Mikroprozessorsteuerung: Keine
- Gesamtmaße: 4.8 x 6.8 x 4.8 Zoll (L x B x H) (12.2 x 17.3 x 12.2 cm)
- 5 Jahre Garantie
Warranty
5 Jahr
Spezifikation
4,9 mm | |
Vortexmischer mit fester Geschwindigkeit | |
12,7 cm | |
12,1 cm | |
4,5 kg | |
4,5 kg |
135 W | |
5 in. | |
20,2 cm | |
10 lb. | |
10 lbs. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vortexmischer mit fester Geschwindigkeit