Learn More
Fisherbrand™ Vortexmischer mit fester Geschwindigkeit
Der Vortexmischer mit fester Drehzahl beginnt zu mischen, wenn der Kopf nach unten gedrückt wird.
Marke: Fisherbrand™ 80863024
155.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 Zoll- (183 cm-) 3-Phasen-Netzkabel und -Stecker geliefert (230 V-Einheiten werden mit Euro-Stecker sowie UK- und CH-Adaptern geliefert).
Beschreibung
Der Vortexmischer mit fester Drehzahl beginnt zu mischen, wenn der Kopf nach unten gedrückt wird. Die Drehzahl wird auf volle Drehzahl festgelegt, um ein kräftiges Vortexen der Proben zu ermöglichen.- Betrieb mit Touch-Modus
- Schnelles Mischen mit fester Geschwindigkeit
- Enthält sowohl Becherkopf als auch einen Kopf (3 Zoll) mit Abdeckung
- Drehzahlbereich: 3200 U/min
- Orbit: 4.9 mm
- Mikroprozessorsteuerung: Keine
- Gesamtmaße: 4.8 x 6.8 x 4.8 Zoll (L x B x H) (12.2 x 17.3 x 12.2 cm)
- 5 Jahre Garantie
Serviceleistungen
5 Jahr
Spezifikation
4,9 mm | |
230 V, 0,6 A, 135 W | |
135 W | |
Vortexmischer mit fester Geschwindigkeit | |
5 in. | |
7.97 Zoll | |
4.75 Zoll | |
10 lb. | |
10 lbs. | |
Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 Zoll- (183 cm-) 3-Phasen-Netzkabel und -Stecker geliefert (230 V-Einheiten werden mit Euro-Stecker sowie UK- und CH-Adaptern geliefert). |
2500 U/min | |
230 V | |
0,6 A | |
US-, EU-Stecker | |
12,7 cm | |
20,2 cm | |
12,1 cm | |
4,5 kg | |
4,5 kg | |
5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitszeit. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%