Learn More
Fisherbrand™ Achtkant-Magnetrührstäbe
Achteckige Magnetrührstäbe mit integriertem Mittelring kommen am häufigsten zum Rühren kleiner Mengen in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenmischern zum Einsatz.
Marke: Fisherbrand™
3.87 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45359kg
Beschreibung
Achteckige Magnetrührstäbe mit integriertem Mittelring kommen am häufigsten zum Rühren kleiner Mengen in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenmischern zum Einsatz.
Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen.
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Das unregelmäßige Profil verfügt über eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelungen im Vergleich zur glatten Oberfläche von zylindrischen Stäben
- Der Mittelring sorgt für verminderte Reibung und Geräuschentwicklung
- Autoklavierbar
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
8mm | |
PTFE | |
Rührstab | |
Alnico-Magnet | |
ISO 9001:2008-konform | |
Achteckig |
1 in. | |
0,31 in. | |
Weiß | |
Ja | |
25,4mm |