Learn More
Fisherbrand™ Mini-Rührer
Artikelnummer. 17881672 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
17881672 3 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17881672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    74.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 30.61 CHF
    29% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine wirtschaftliche Rührlösung für ultimative Funktion mit optimaler Magnetkupplung und qualitativ hochwertigen Rührstäben für zuverlässige Rühreffizienz.
  • 5 Jahre Garantie
  • Hergestellt aus einem ABS-PC-Gemisch, das chemikalienbeständig und leicht zu reinigen ist
  • Leichtes und flaches Design für einfachen Transport
  • Die kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Dank des leisen Betriebs mit geringer Vibration bleibt der Lautstärkepegel im Labor niedrig und der Anwender fokussiert
  • Ideal für routinemäßige Rühranwendungen in der allgemeinen Forschung, Biowissenschaften, Industrie, Qualitätsanalyse und klinischen Laboren
  • Zwei (2) hochwertige Rührstäbe (35 x 9 mm) sind im Lieferumfang enthalten, um eine maximale Rührleistung zu gewährleisten
Spezifikation
Geschwindigkeit 200 bis 2.200 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial ABS/Polycarbonat-Mischung
Fassungsvermögen 3 l
Display Keine
Form Rund
Spannung 100/240 V
Wirkleistung Ungefährer 4,8 W
Abmessungen (L x B x H) 7,2 x 5,2 x 1,85 in. (18,3 x 13,2 x 4,7 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 1,85 in.
Höhe (metrisch) 4,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 7,2 in.
Länge (metrisch) 18,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,2 in.
Breite (metrisch) 13,2 cm
Elektrische Anforderungen 12 V DC-Universal
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp Verschiedene Ausführungen
Zertifizierung/Konformität CE, RoHS3, CSA, WEEE, UKCA
Gewährleistung und Service 5 Jahre Garantie
Farbe Grau, Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Flüssige Proben bis zu 3 l und ihre Gefäße
Enthält Mini-Magnetrührer, 2 Rührstäbe (35 x 9 mm, achteckige Form), 1 doppelt isoliertes Niederspannungsnetzteil (100 bis 240 V AC, 50/60 Hz) mit 4 austauschbaren Steckern
Material ABS/Polycarbonat-Mischung
Modell Mini-Rührer, 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz Universal
Drehzahlregelung Infinity-Zifferblatt
Temperaturbereich (metrisch) 2 °C bis 55 °C
Typ Mini-Rührer
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Gewicht (metrisch) 0,45 kg
Versandgewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Versandgewicht (metrisch) 0,45 kg