Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Gel-Elektrophoreseeinheiten SUB-GEL Mini, 0.75 mm dick
Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.
18.75 CHF - 25.30 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 |
Dicke (metrisch) | 0.75 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11873473
|
Fisherbrand™
|
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 152 μl |
18.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11883473
|
Fisherbrand™
|
10 | 14 μ l |
18.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11853483
|
Fisherbrand™
|
12 | 10 μl |
18.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11893483
|
Fisherbrand™
|
16 | 7 μ l |
18.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11833493
|
Fisherbrand™
|
2 Vorbereitungen, 2 Marker | 68 μl |
18.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11877553
|
Fisherbrand™
|
Prep 4, Marker 2 | 36 μ l |
18.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11817563
|
Fisherbrand™
|
8 | 19 μ l |
18.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11857563
|
Fisherbrand™
|
8 | 8 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Für Bänder mit fester Auflösung
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Schwarz | |
Kamm | |
0.75 mm |
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
Je 1 |