Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Gel-Elektrophoreseeinheiten SUB-GEL Mini, 0.75 mm dick
Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Für Bänder mit fester Auflösung
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Schwarz | |
Kamm | |
Je 1 | |
7 μ l |
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
16 | |
0.75 mm |