Learn More
Fisherbrand™ Color-Coded Autoclavable Identification Tape
Instrument marking tape for easy identification and color coding items. Even sticks to PTFE.
6.55 CHF - 7.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Format | Klebeband |
Material | Vinyl |
Produkttyp | Kennzeichnungsband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasser-, öl- und säurebeständig |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17837261
|
Fisherbrand™
|
Gelb |
7.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17867261
|
Fisherbrand™
|
Orange |
6.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17857261
|
Fisherbrand™
|
Rot |
7.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17847261
|
Fisherbrand™
|
Grün |
7.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17877261
|
Fisherbrand™
|
Blau |
7.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17887261
|
Fisherbrand™
|
Braun |
6.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17807271
|
Fisherbrand™
|
Schwarz |
6.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17897261
|
Fisherbrand™
|
Aluminium |
6.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Instrument marking tape for easy identification and color coding items. Even sticks to PTFE.
- Vinyl self-stick tapes color-code autoclave items such as surgical instruments for easy identification
- Attach securely and safely to any clean surface
- Resist water, oil, and acids
- Nontoxic
Bestellinformation
In 16 ft.L x 0.37 in. W (5m x 9.6mm) rolls.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Vinyl | |
Wasser-, öl- und säurebeständig | |
16 ft. | |
0,37 in. |
Klebeband | |
Kennzeichnungsband | |
Je 1 | |
4,8 m |