Learn More
Fisherbrand™ Color-Coded Autoclavable Identification Tape
Instrument marking tape for easy identification and color coding items. Even sticks to PTFE.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.18140kg
Beschreibung
Instrument marking tape for easy identification and color coding items. Even sticks to PTFE.
- Selbstklebendes Vinylband Markieren Sie Elemente wie chirurgische Instrumente beim Autoklavieren zur einfachen Identifizierung
- Haften fest und sicher an jeder sauberen Oberfläche
- Wasser-, öl- und säurebeständig
- Nicht toxisch
Bestellinformation
Auf Rollen mit 16 ft. L x 0,37 in. B (5 m x 9,6 mm).
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Klebeband | |
Kennzeichnungsband | |
Je 1 | |
4,8 m |
Schwarz | |
Vinyl | |
Wasser-, öl- und säurebeständig | |
16 ft. | |
0,37 in. |