Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Mikrotiterkämme
Für große Gelsysteme
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Owl™ A2, A5 großes Gel-System | |
Mikrotiterplatten | |
0.15 cm | |
0.09 Zoll |
Micro-Well-Kamm | |
42 | |
20 μ l | |
0.25 cm |