Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Mikrotiterkämme
Für große Gelsysteme
70.10 CHF - 71.90 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ A2, A5 großes Gel-System |
---|---|
Typ | Micro-Well-Kamm |
Format | Mikrotiterplatten |
Produktcode | Marke | Anzahl Zähne | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Zähne | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11787125
|
Fisherbrand™
|
21 | 0.1 cm | 35 μ l |
71.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12483657
|
Fisherbrand™
|
42 | 0.1 cm | 13 μ l |
70.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11955886
|
Fisherbrand™
|
42 | 0.15 cm | 20 μ l |
70.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11797125
|
Fisherbrand™
|
21 | 0.15 cm | 50 μ l |
70.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Spezifikation
Owl™ A2, A5 großes Gel-System | |
Micro-Well-Kamm | |
Mikrotiterplatten |