Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Mikrotiterkämme
Für große Gelsysteme
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797125
  • 70.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Owl™ A2, A5 großes Gel-System
Mikrotiterplatten
0.15 cm
0.27 Zoll
Micro-Well-Kamm
21
50 μ l
0.7 cm