Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Mikrotiterkämme
Für große Gelsysteme
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Owl™ A2, A5 großes Gel-System | |
Mikrotiterplatten | |
0.1 cm | |
0.27 Zoll |
Micro-Well-Kamm | |
21 | |
35 μ l | |
0.7 cm |