Learn More
Fisherbrand™ 24-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
24-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.22000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12463637
  • 67.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit horizontalen Midigel-Systemen
Spezifikation
Spezifikation
Owl™ A1 großes Gel-Elektrophoresesystem
15 x 15 cm
0.1 cm
0.13 Zoll
Standardkamm
24
15 μ l
0.35 cm