Learn More
Fisherbrand™ 24-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
24-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
67.80 CHF - 69.40 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ A1 großes Gel-Elektrophoresesystem |
---|---|
Typ | Standardkamm |
Anzahl Zähne | 24 |
Breite (angloamerikanisch) Zähne | 0.13 Zoll |
Breite (metrisch) Zähne | 0.35 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12463637
|
Fisherbrand™
|
0.1 cm | 15 μ l |
67.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12473637
|
Fisherbrand™
|
0.15 cm | 25 μ l |
69.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit horizontalen Midigel-Systemen
Spezifikation
Owl™ A1 großes Gel-Elektrophoresesystem | |
24 | |
0.35 cm |
Standardkamm | |
0.13 Zoll |