Learn More
Fisherbrand™ Mini-Rührer
Artikelnummer. 12353067 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Alchemist
Bakterien
Blue is Good
Caffeine
Crystals
DNA
Periodensystem
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
12353067 Bakterien 1 Stück
11537503 Crystals 1 Stück
11517503 DNA 1 Stück
11527503 Periodensystem 1 Stück
11507503 Alchemist 1 Stück
11597493 Caffeine 1 Stück
12110970 Blue is Good 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12353067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 CHF
    173.38 CHF / 1 Stück
    Sparen 34.62 CHF
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Netzadapter, Rührstab und Anleitung
Fasst 1 l. Fisherbrand™ Twistir™ Mini-Rührer haben einen Rührbereich von 350 bis 2000 U/min.
Auswahl an sieben verschiedenen Ausführungen für die obere Platte.
  • Rührbereich: 350 bis 2000 U/min
  • Rührkapazität: 1 l
  • Maximaler Gefäßdurchmesser: 8,5 cm
  • Betriebsanzeigen-LED
  • Transparente, chemisch beständige Oberfläche aus Nylon
  • Robuster, stabiler Kunststoffsockel
Bestellinformation
Gesamtabmessungen: 5,625L x 5,625B x 2,375 in. H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); für 120–230 V
Warranty
Drei Jahre
Spezifikation
Geschwindigkeit 350 bis 2.000 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Nylon
Fassungsvermögen 1 l
Display LED
Form Dreieckig
Spannung 120 bis 230V
Außendurchmesser (metrisch) 8,5 cm
Abmessungen (L x B x H) 5,625 x 5,625 x 2,375 in. (14,3 x 14,3 x 6,6 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 2,375 in.
Höhe (metrisch) 6,6 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,625 in.
Länge (metrisch) 14,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,625 in.
Breite (metrisch) 14,3 cm
Elektrische Anforderungen 120 bis 230 V, 50 bis 60 Hz
Material Kunststoff
Modell Bakterien
Typ Rührer