Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kühlschrankthermometer
Innovative Digital-Bottle Thermometer für Kühl- und Tiefkühlgeräte mit MIN/MAX-Anzeige
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kühlschrankthermometer zeigen minimale und maximale Messwerte über einen beliebigen Zeitraum an, und das gesamte Gerät ist wasserfest
- Temperaturbereich liegt zwischen -22 und +122 °F (-30 und +50 °C)
- Auflösung beträgt 0.1°
- Genauigkeit ±1.0 °C/Genauigkeit der Ultra-Ausführung ±0.4 °C an getesteten Punkten
- Erhältlich mit NIST-Zertifikat
- Die Edelstahlsonde schützt den hochpräzisen Thermistorsensor
- Mit Flüssigkeit gefüllte GRAS-Flasche imitiert die Temperatur der flüssigen Probe
- GRAS: Flüssigkeit im Allgemeinen als sicher durch die U. S. Food and Drug Administration anerkannt
- Lieferbar mit flüssiger Füllung oder Glasperlenfüllung
- Der chemisch beständige Halter mit 2.25 x 2.25 x 1.25 in. ist aus ABS-Kunststoff und kann auf einem Regal stehen oder seitlich am Kühlgerät oder der Wand mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klettband befestigt werden
Certifications
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Spezifikation
Glass Beads | |
Edelstahlsonde, Halter aus ABS-Kunststoff, doppelseitiges Klebeband und Velcro™ sowie austauschbare Silberoxidbatterie | |
Die Flasche ist mit Glas-Beads gefüllt | |
0.1 °C | |
102.05 g | |
122°F | |
-22°F | |
-22 ° bis +122 °F | |
Tiefkühlgerät, Kühlschrank, Inkubator und Umweltkammer | |
Digital |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
11.7 cm | |
Ultra-Modell | |
3.66 oz. | |
4.63 in. | |
50°C | |
-30°C | |
-30 °C bis +50 °C | |
± 0.4 °C |