Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kühlschrankthermometer
Innovative Digital-Bottle Thermometer für Kühl- und Tiefkühlgeräte mit MIN/MAX-Anzeige
55.40 CHF - 93.64 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Enthält | Edelstahlsonde, Halter aus ABS-Kunststoff, doppelseitiges Klebeband und Velcro™ sowie austauschbare Silberoxidbatterie |
Länge (metrisch) | 117 mm |
Material | ABS |
Auflösung | 0.1 °C |
Produktcode | Marke | Flaschenfüllung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flaschenfüllung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11709745
|
Fisherbrand™
|
Nicht-toxisches Glykol | Standardmodell |
55.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11729745
|
Fisherbrand™
|
Glasperlen | Standardmodell |
55.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11739745
|
Fisherbrand™
|
Glass Beads | Ultra-Modell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11719745
|
Fisherbrand™
|
Nontoxic Glycol | Ultra-Modell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kühlschrankthermometer zeigen minimale und maximale Messwerte über einen beliebigen Zeitraum an, und das gesamte Gerät ist wasserfest
- Temperaturbereich zwischen -22 und +122 °F (-30 bis +50 °C)
- Auflösung beträgt 0.1 °
- Genauigkeit ±1.0 °C/Genauigkeit der Ultra-Ausführung ±0.4 °C an getesteten Punkten
- Erhältlich mit NIST-Zertifikat
- Die Edelstahlsonde schützt den hochpräzisen Thermistorsensor
- Mit Flüssigkeit gefüllte GRAS-Flasche imitiert die Temperatur der flüssigen Probe
- GRAS — Flüssigkeit im Allgemeinen als sicher durch die U. S. Food and Drug Administration anerkannt
- Lieferbar mit flüssiger Füllung oder Glasperlenfüllung
- Der chemisch beständige Halter mit 2.25 x 2.25 x 1.25 in. ist aus ABS-Kunststoff und kann auf einem Regal stehen oder seitlich am Kühlgerät oder der Wand mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klettband befestigt werden
Compliance
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (ISO 17025-zertifiziert und A2LA-akkreditiert) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt und mit dem Traceable Thermometer geliefert.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
117 mm | |
0.1 °C | |
102.05 g | |
50 °C | |
Digital |
Edelstahlsonde, Halter aus ABS-Kunststoff, doppelseitiges Klebeband und Velcro™ sowie austauschbare Silberoxidbatterie | |
ABS | |
3.66 oz. | |
4.63 in. | |
Tiefkühlgerät, Kühlschrank, Inkubator und Umweltkammer |