Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H12A Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren aus Acryl
Offene Heizbäder aus Acrylglas sind mit Brückenplatten zur Platzierung des Steuerkopfes ausgestattet
1715.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 17 l/min. |
---|---|
Pumpentyp | Kraft |
Typ | Isotemp™ Offener beheizter Acrylbad-Umwälzthermostat |
Max. Druck | 310 mbar |
Modell | 4100 H12A |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11316671
|
Fisherbrand™
|
230 V 50 Hz | 10,1 bis 12,8 l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Optimal für Kunden, die das Anwendungsverhalten im Bad beobachten müssen
- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 12-Liter-Bad
- Einfache Beobachtung der Proben während der Arbeit
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 80 °C
Spezifikation
17 l/min. | |
Isotemp™ Offener beheizter Acrylbad-Umwälzthermostat | |
4100 H12A | |
13,9 in. | |
13,3 in. |
Kraft | |
310 mbar | |
13,7 x 13,9 x 13,3 in. (34,7 x 35,3 x 33,7 cm) | |
35,3 cm | |
33,7 cm |