Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H12A Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren aus Acryl
Offene Heizbäder aus Acrylglas sind mit Brückenplatten zur Platzierung des Steuerkopfes ausgestattet
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 7.10000kg
Beschreibung
Optimal für Kunden, die das Anwendungsverhalten im Bad beobachten müssen
- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 12-Liter-Bad
- Einfache Beobachtung der Proben während der Arbeit
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 80 °C
Spezifikation
341,5 bis 432,8 oz. | |
17 l/min. | |
Umgebungstemperatur +10 bis 80 °C | |
1.2 | |
4100 H12A | |
13,7 x 13,9 x 13,3 in. (34,7 x 35,3 x 33,7 cm) | |
36,5 cm | |
35,3 cm | |
33,7 cm | |
7,7 kg |
10,1 bis 12,8 l | |
Kraft | |
Isotemp™ Offener beheizter Acrylbad-Umwälzthermostat | |
310 mbar | |
±0,05&Grad;C | |
14,4 in. | |
13,9 in. | |
13,3 in. | |
16,9 lb. | |
230 V 50 Hz |