Learn More
Fisherbrand™ Druckluftgetriebene analoge Überkopfrührer
Artikelnummer. 15192987 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
1.000 U/min
1.200 U/min
10.000 U/min
3.000 U/min
Fassungsvermögen:
10 l
20 l
50 l
Drehmoment:
45
203
294
633
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15192987
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
  • Eine Stützschiene mit einem Durchmesser von 9/16 Zoll x einer Länge von 10 Zoll
  • Luftschlauch mit einer Länge von vier Fuß mit zwei Armaturen für den Anschluss an die Luftzufuhr
Variable Drehzahl und explosionsgeschützte Rührer, ideal zum sicheren Mischen aller Arten von Lösungsmitteln, Lacken und flüchtigen Chemikalien ohne die Möglichkeit einer Funkenzündung.
  • Nadelventil ermöglicht eine Variation der Mischgeschwindigkeit
  • Der spezielle Schalldämpfer sorgt für einen leiseren Betrieb
  • Reversierbare Modelle verfügen über Motoren, die so eingestellt werden können, dass sie sich in eine von beiden Richtungen drehen, indem die Luftversorgungsleitung am rechten Anschluss für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn oder am linken Anschluss für eine Drehung im Uhrzeigersinn angeschlossen wird
  • Kann mit brennbaren Chemikalien für explosionsgeschütztes Mischen verwendet werden
Bestellinformation
Welle, Propeller, Ständer und Klemme sind separat erhältlich
Spezifikation
Geschwindigkeit 3.000 U/min
Fassungsvermögen 50 l
Display Analog
Spannung 0/1 V
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 1,27 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 23 cm
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 36 cm
PS 1,5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicheres Mischen aller Arten von Lösungsmitteln, Lacken und flüchtigen Chemikalien
Enthält Stützstange (10 l x 0,56 in. Durchm.), Luftschlauch (4 ft.) mit doppelten Anschlüssen für die Verbindung mit der Luftzufuhr
Material Steel Aluminum
Druckluftversorgung (angloamerikanisch) 40 bis 100 psi
Drehmoment 633
Typ Air Powered Overhead Stirrer
Viskosität 30.000 mPas
Gewicht (angloamerikanisch) 10 lb.
Gewicht (metrisch) 4,6 kg