Learn More
Fisherbrand™ accupHast™ pH-Kombinationselektroden für variable Temperaturen: Quecksilber-frei
Schnelle und präzise Reaktion selbst bei Temperaturschwankungen
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Schnelle und präzise Reaktion selbst bei Temperaturschwankungen
- Patentiertes Design mit doppelten Keramikdiaphragmen, abgedichteter Ag/AgCl-Referenzelektrode und speziellem Elektrolyt
- Verhinderung des langsamen Ansprechen bei der Messung von Proben bei unterschiedlichen Temperaturen in schneller Folge
- Genau bis zu ±0.01 pH bei 25 °C und ±0.05 pH bei -5 bis +80 °C
- Ansprechzeit 20 Sekunden oder weniger, vernachlässigbare Drift
- Isoliertes Referenzelement und äußere KCl-Fülllösung
- Beseitigt Verstopfungen durch Silberpräzipitate
- Keine Silber oder Quecksilber, das die Proben kontaminieren könnte
- Wahl zwischen Standard- und MicroProbe™ Glas oder extralangen Epoxidschäften
AccupHast Standard Glasschaftelektrode
- Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
- Eintauchbar bis 102 mm
- Schaft- und Spitzendurchmesser 10 mm
- Glasschaft in Halbmikrogröße
- Eintauchbar bis 165 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm, Spitzendurchmesser 5 mm
- Extralanger Schaft aus Epoxid
- Eintauchbar bis 140 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm
- Extralanger Schaft aus Epoxid
- Integrierte ATC-Sonde
- Eintauchbar bis 143 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm
Spezifikation
US-Standard/Pin | |
Epoxid | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
Gesättigtes KCl | |
pH-Messgerät | |
Extralanger Schaft aus Epoxid | |
23 °F bis 212 °F | |
140 mm | |
10 mm |
Duale Keramik | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
pH | |
Ag/AgCl | |
20 s | |
5.5 Zoll | |
0.4 Zoll |