Learn More
Fisherbrand™ accupHast™ pH-Kombinationselektroden für variable Temperaturen: Quecksilber-frei
Artikelnummer. p-2903023 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
BNC/0,25 in Telefon ATC
BNC/Minitelefon ATC
US-Standard/Pin
Modell:
Extralanger Schaft aus Epoxid
MicroProbe™ Glasschaft
Standard-Glasschaft
pH/ATC, Extralanger Schaft aus Epoxid
Länge (metrisch):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11520074
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Schnelle und präzise Reaktion selbst bei Temperaturschwankungen
  • Patentiertes Design mit doppelten Keramikdiaphragmen, abgedichteter Ag/AgCl-Referenzelektrode und speziellem Elektrolyt
  • Verhinderung des langsamen Ansprechen bei der Messung von Proben bei unterschiedlichen Temperaturen in schneller Folge
  • Genau bis zu ±0.01 pH bei 25 °C und ±0.05 pH bei -5 bis +80 °C
  • Ansprechzeit 20 Sekunden oder weniger, vernachlässigbare Drift
Verbesserter Durchfluss, weniger Kontamination
  • Isoliertes Referenzelement und äußere KCl-Fülllösung
  • Beseitigt Verstopfungen durch Silberpräzipitate
  • Keine Silber oder Quecksilber, das die Proben kontaminieren könnte
  • Wahl zwischen Standard- und MicroProbe™ Glas oder extralangen Epoxidschäften
AccupHast Standard Glasschaftelektrode
  • Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
  • Eintauchbar bis 102 mm
  • Schaft- und Spitzendurchmesser 10 mm
AccupHast MicroProbe Glasschaftelektrode
  • Glasschaft in Halbmikrogröße
  • Eintauchbar bis 165 mm
  • Schaftdurchmesser 10 mm, Spitzendurchmesser 5 mm
AccupHast Extralange Epoxidschaftelektrode
  • Extralanger Schaft aus Epoxid
  • Eintauchbar bis 140 mm
  • Schaftdurchmesser 10 mm
AccupHast Extralange Epoxidschaft-pH/ATC-Elektrode
  • Extralanger Schaft aus Epoxid
  • Integrierte ATC-Sonde
  • Eintauchbar bis 143 mm
  • Schaftdurchmesser 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Anschlusstypen BNC/0,25 in Telefon ATC
Diaphragma Duale Keramik
Material Epoxid
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) -5°bis +80 °C
Typ pH/ATC-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung Gesättigtes KCl
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Modell pH/ATC, Extralanger Schaft aus Epoxid
Reaktionszeit 20 s
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 23 °F bis 176 °F
Länge (angloamerikanisch) 5,6 in.
Länge (metrisch) 143 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.4 Zoll
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato