Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Universal-pH/ATC-Elektroden
Quecksilberfreie pH-Elektroden mit integriertem Temperaturausgleich
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Includes: Kabel mit BNC- und ATC-Verbindungsstücken, Flaschen zur Elektrodenlagerung
Beschreibung
Quecksilberfreie pH-Elektroden mit integriertem Temperaturausgleich
Empfohlen für alle routinemäßigen pH-Messungen einschließlich Messwerten bei niedrigen Temperaturen.
- Schnelle, präzise Reaktion bei 5 bis 100 °C (41 bis 212 °F)
- Kompatibel mit TRIS, Proteinen und Sulfiden
- Der Epoxidkörper ist schlagfest und verträgt auch raue Behandlungen
- Mit FS-5 Universalglasmembranen mit einem geringen elektrischen Widerstand unter 100 MΩ bei 25 °C
- Natriumfehler unter 0.1 pH-(in 0.1 N NaOH bei 25 °C)
Spezifikation
RCA | |
Epoxid | |
0 °C° bis 80 °C° | |
Gel | |
Mettler, Pinnacle und Corning Messgeräte | |
32 °F bis 176 °F |
Doppel | |
0 bis 14 | |
pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen | |
Routinemäßige pH-Messungen einschließlich Messwerten bei niedrigen Temperaturen | |
Kabel mit BNC- und ATC-Verbindungsstücken, Flaschen zur Elektrodenlagerung | |
0 °C bis 80 °C |